Principaux documents
R960470
N-(2-PHENYLIMIDAZO(1,2-A)PYRIDIN-3-YL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.317
Numéro MDL:
Autres remarques