Principaux documents
R949094
N-(2-AMINO-2-OXOETHYL)-2-(2-OXO-1-PYRROLIDINYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H13N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.211
Numéro MDL:
Autres remarques