Principaux documents
R947946
METHYL 4-{3-[(3-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H28ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
465.982
Numéro MDL:
Autres remarques