Principaux documents
R946729
N-(2-CYANO-4-METHYLPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
R946729-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R946729-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.276
Numéro MDL:
37,90 $