R944130
1-(4-FLUOROPHENYL)-4-(3-(2,3,4-TRIMETHOXYPHENYL)ACRYLOYL)PIPERAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H25FN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.454
Numéro MDL:
Autres remarques