Documents
R941972
4-(2-((4-FLUOROANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H15ClFN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.834
Numéro MDL:
Autres remarques