R941271
2-((E)-{2-[2-(4-BROMOPHENOXY)PROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H18BrClN2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
557.854
Numéro MDL:
Autres remarques