Principaux documents
R940917
N-(4-FLUOROPHENYL)-2-(2-(2-HO-5-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
R940917-10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R940917-10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H14FN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.306
Numéro MDL:
37,90 $