Principaux documents
R940127
METHYL 4-(2-((4-FLUOROANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14FN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.317
Numéro MDL:
Autres remarques