Documents
R938203
N'-(3-(BENZYLOXY)-4-MEO-BENZYLIDENE)-4-(2,5-DI-ME-1H-PYRROL-1-YL)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H27N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.546
Numéro MDL:
Autres remarques