Documents
R937231
4-OXO-4H-CHROMENE-3-CARBALDEHYDE N-CYCLOHEXYLTHIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.424
Numéro MDL:
Autres remarques