Principaux documents
R936618
2-((3-BROMOBENZYL)OXY)BENZALDEHYDE N-CYCLOHEXYLTHIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H24BrN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.413
Numéro MDL:
Autres remarques