R932779
ETHYL 2-{[{(2E)-2-[(1,3-DIPHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLENE]HYDRAZINO}(OXO)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H27N5O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
541.634
Numéro MDL:
Autres remarques