Principaux documents
R931179
ETHYL 2-{[[(2E)-2-(4-CHLOROBENZYLIDENE)HYDRAZINO](OXO)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20ClN3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.917
Numéro MDL:
Autres remarques