Principaux documents
R929638
ETHYL 2-((5-BROMO-2-HYDROXY-3-NITROBENZYLIDENE)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13BrN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.196
Numéro MDL:
Autres remarques