Principaux documents
R928933
4-((4-METHOXYBENZYLIDENE)AMINO)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.343
Numéro MDL:
Autres remarques