Principaux documents
R925543
5-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)THIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.327
Numéro MDL:
Autres remarques