Principaux documents
R920703
4-METHOXYBENZALDEHYDE [1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-7-(2-PHENYLETHYL)-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H24N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.486
Numéro MDL:
Autres remarques