Principaux documents
R920126
7-HYDROXY-1,3-DIMETHYL-9-(4-METHYLPHENYL)-6,7,8,9-TETRAHYDROPYRIMIDO[2,1-F]PURINE-2,4(1H,3H)-DIONE
AldrichCPR
R920126-10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R920126-10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H19N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.373
Numéro MDL:
37,90 $