R919659
8-BROMO-7-(2,3-DIHYDROXYPROPYL)-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H13BrN4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.144
Numéro MDL:
Autres remarques