Principaux documents
R916811
2-((1-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-1H-TETRAAZOL-5-YL)THIO)-N-(2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.449
Numéro MDL:
Autres remarques