Principaux documents
R916234
7-[2-HYDROXY-3-(2-METHYLPHENOXY)PROPYL]-1,3-DIMETHYL-8-(1-PIPERIDINYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H29N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.508
Numéro MDL:
Autres remarques