Principaux documents
R916196
4-(4-NITRO-1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)-N-(1,3-THIAZOL-2-YL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H10N4O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.42
Numéro MDL:
Autres remarques