Principaux documents
R916021
3-AMINO-6-PHENYL-4-(TRIFLUOROMETHYL)THIENO(2,3-B)PYRIDINE-2-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H8F3N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.31
Numéro MDL:
Autres remarques