Documents
R914169
4-METHOXYBENZALDEHYDE (4-(4-CHLOROPHENYL)-5-METHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16ClN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.865
Numéro MDL:
Autres remarques