R914002
4-FLUOROBENZALDEHYDE (4-OXO-4,5-DIHYDRO-1,3-THIAZOL-2-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H8FN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.257
Numéro MDL:
Autres remarques