Principaux documents
R912182
ETHYL ((5-BENZYL-4-(4-CHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18ClN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.891
Numéro MDL:
Autres remarques