Principaux documents
R911372
N-(2-BROMO-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE)-4-(4-CHLOROBENZYL)-1-PIPERAZINAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H21BrClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.767
Numéro MDL:
Autres remarques