Principaux documents
R911275
METHYL 4-{(E)-[({[4-ETHYL-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETYL)HYDRAZONO]METHYL}BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H23N5O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.524
Numéro MDL:
Autres remarques