Principaux documents
R910945
N'-[(E)-(2,3-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20Cl2N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
483.423
Numéro MDL:
Autres remarques