Principaux documents
R910449
4-(4-(4-METHOXYPHENYL)-5-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-3-YL)-1,3-BENZENEDIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13F3N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.3
Numéro MDL:
Autres remarques