Principaux documents
R910376
4-HYDROXYBENZALDEHYDE (5-(4-CHLOROPHENYL)THIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H13ClN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.859
Numéro MDL:
Autres remarques