Principaux documents
R909335
N'-[(E)-(3-ETHOXY-2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H26N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.586
Numéro MDL:
Autres remarques