Documents
R907766
2-(1-METHYL-1H-PYRROL-2-YL)-N'-(1-PHENYLETHYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H17N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.322
Numéro MDL:
Autres remarques