Principaux documents
R902632
4-NITROBENZALDEHYDE (5-(3-NITROBENZYL)-4-OXO-1,3-THIAZOLIDIN-2-YLIDENE)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13N5O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.388
Numéro MDL:
Autres remarques