Principaux documents
R901598
N-((2-MERCAPTO-4-METHYL-6-OXO-1(6H)-PYRIMIDINYL)METHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H13N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.331
Numéro MDL:
Autres remarques