Principaux documents
R900222
4-{[3-((E)-{[4-(AMINOSULFONYL)PHENYL]IMINO}METHYL)-9-METHYL-4-OXO-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-2-YL]AMINO}BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C22H20N6O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
512.57
Numéro MDL:
37,90 $