Principaux documents
R900168
3-CHLORO-N-(2-FURYLMETHYL)-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.758
Numéro MDL:
Autres remarques