Principaux documents
R900079
3,6-DICHLORO-N-(4-(PHENYLDIAZENYL)PHENYL)-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H13Cl2N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.327
Numéro MDL:
Autres remarques