Principaux documents
R900044
3-((((2,2,2-TRICHLORO-1-(HEXANOYLAMINO)ET)AMINO)CARBOTHIOYL)AMINO)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H20Cl3N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.779
Numéro MDL:
Autres remarques