Principaux documents
R899933
2-(4-FLUOROPHENOXY)-N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11F4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.254
Numéro MDL:
Autres remarques