Principaux documents
R899461
2-CYANO-3-PHENYL-N-(3-PYRIDINYLMETHYL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.302
Numéro MDL:
Autres remarques