Principaux documents
R898902
2-CYANO-3-(3-ETHOXY-4-HYDROXYPHENYL)-N-(3-PYRIDINYLMETHYL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.354
Numéro MDL:
Autres remarques