Principaux documents
R898767
N-(4-((4-FLUOROBENZYL)THIO)PHENYL)-N'-(4-METHOXYPHENYL)THIOUREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H19FN2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.525
Numéro MDL:
Autres remarques