Principaux documents
R898171
2-AMINO-1-(4-FLUOROBENZYL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H12FN5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.328
Numéro MDL:
Autres remarques