Principaux documents
R898074
ETHYL 2-{[(2E)-3-(3-NITROPHENYL)-2-PROPENOYL]AMINO}-1-(1-PHENYLETHYL)-1H-PYRROLO[2,3-B]QUINOXALINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H25N5O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
535.564
Numéro MDL:
Autres remarques