Key Documents
R898066
N-(1-(1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)-2-PHENYLETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H25N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.542
Numéro MDL:
Autres remarques