Principaux documents
R897957
N-(1-ALLYL-3-CYANO-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALIN-2-YL)-3-PHENYLACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.425
Numéro MDL:
Autres remarques