Key Documents
R897248
2-AMINO-1-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.364
Numéro MDL:
Autres remarques