R897116
3-((4-ME-PH)SULFONYL)-1-(1-PHENYLETHYL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALIN-2-YLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.544
Numéro MDL:
Autres remarques